5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
H27331.14
H27331.06
H27331.14EA
110
EUR
H27331.14
H27331.06
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon ≥97%
5'-Brom-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 70978-54-0
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 129-132°
MDL No.: MFCD01631134
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Schmelzpunkt: 129…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631134 CAS-Nummer: 70978-54-0 |