2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
669474-1G
669474-5G
SIAL669474-1GEA
34.4
EUR
SIAL669474-1G
SIAL669474-5G
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Molecular Weight: 283,04 g/mol |
MDL:
MFCD00052333 CAS-Nummer: 103962-10-3 |