3-Chlor-N,4-dimethylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2874-5G
HC-2874-1G
COBBHC-2874-5GEA
595
EUR
COBBHC-2874-5G
COBBHC-2874-1G
3-Chlor-N,4-dimethylanilin Hydrochlorid
3-Chlor-N,4-dimethylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁Cl₂N |
MDL:
MFCD12756444 CAS-Nummer: 7745-94-0 |