3-(Benzylamino)propionitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Benzylamino)propanenitrile
185167-100G
185167-25G
SIAL185167-100GEA
198
EUR
SIAL185167-100G
SIAL185167-25G
3-(Benzylamino)propionitril, Sigma-Aldrich®
3-(Benzylamino)propionitril
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Molecular Weight: 160,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001955 CAS-Nummer: 706-03-6 EINECS: 211-890-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |