2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
003788-5G 003788-25G
FLUO003788-5GEA 0 EUR
FLUO003788-5G FLUO003788-25G
2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
2-(p-Toluolsulfonyl)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₃S
MDL: MFCD00026002
CAS-Nummer: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0