2-(Phenylsulfonyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
001322-25G 001322-100G
FLUO001322-25GEA 139 EUR
FLUO001322-25G FLUO001322-100G
2-(Phenylsulfonyl)acetophenon
2-(Phenylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₃S
MDL: MFCD00025043
CAS-Nummer: 3406-03-9
EINECS: 222-292-0