4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
PN-8401-1G
PN-8401-250M
COBBPN-8401-1GEA
0
EUR
COBBPN-8401-1G
COBBPN-8401-250M
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ |
MDL:
MFCD15143616 CAS-Nummer: 1029439-76-6 |