4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8401-1G
BB-8401-250M
COBBBB-8401-1GEA
864
EUR
COBBBB-8401-1G
COBBBB-8401-250M
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ |
MDL:
MFCD03095345 CAS-Nummer: 943918-05-6 |