3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
184730010 184730050
ACRO184730010EA 44.3 EUR
ACRO184730010 ACRO184730050
3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 97%
3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 188.62 g/mol
Schmelzpunkt: 226…231 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012858
CAS-Nummer: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %