3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
B23349.03
B23349.06
B23349.14
B23349.03EA
40.9
EUR
B23349.03
B23349.06
B23349.14
3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 97%
3-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
Purity: 97%
CAS No.: 26177-43-5
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: ca 225° dec.
MDL No.: MFCD00012858
Formel:
C₇H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 188,62 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 225 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012858 CAS-Nummer: 26177-43-5 EINECS: 247-502-8 |