4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
B21748.03 B21748.06 B21748.14
B21748.03EA 42.5 EUR
B21748.03 B21748.06 B21748.14
4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 97%
4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 18600-42-5 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.62 Melting Point: 255-257° dec. Beilstein Reference: 3629994
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 188.62 g/mol
Schmelzpunkt: 255…257 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012863
CAS-Nummer: 18600-42-5
EINECS: 242-441-3