4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
191434-25G
191434-5G
SIAL191434-25GEA
568
EUR
SIAL191434-25G
SIAL191434-5G
4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 188.62 g/mol |
MDL:
MFCD00012863 CAS-Nummer: 18600-42-5 EINECS: 242-441-3 |