4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
121370010 121370050
ACRO121370010EA 27.2 EUR
ACRO121370010 ACRO121370050
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 189,64 g/mol
Schmelzpunkt: 219…221 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012864
CAS-Nummer: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥95 %