2,4,6-Trimethoxybenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
300985-1G 300985-5G
SIAL300985-1GEA 99.5 EUR
SIAL300985-1G SIAL300985-5G
2,4,6-Trimethoxybenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethoxybenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₆ClNO₃
MDL: MFCD00012855
CAS-Nummer: 146548-59-6