2-(Benzylthio)ethanol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
FL3733.POR
003733-25G
003733-100G
CHMPFL3733.POREA
0
EUR
CHMPFL3733.POR
FLUO003733-25G
FLUO003733-100G
2-(Benzylthio)ethanol
2-(Benzylthio)ethanol
Formel:
C₉H₁₂OS Molecular Weight: 168,25 g/mol |
MDL:
MFCD00014039 CAS-Nummer: 3878-41-9 |