p-Toluolsulfonylfluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L12204.06
L12204.14
L12204.06EA
31.4
EUR
L12204.06
L12204.14
p-Toluolsulfonylfluorid ≥98%
p-Toluolsulfonylfluorid
Purity: 98%
CAS No.: 455-16-3
Molecular Formula: C7H7FO2S
Formula Weight: 174.19
Flash Point: 105°(221°F)
Melting Point: 40-41°
Boiling Point: 112°/16mm
Beilstein Reference: 2208423
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007421
Formel:
C₇H₇FO₂S Siedepunkt: 112 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: 40…41 °C Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007421 CAS-Nummer: 455-16-3 EINECS: 207-238-6 UN: 3261 ADR: 8,II |