3-Brom-2-(4-fluorbenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Bromo-2-((4-fluorobenzyl)oxy)-5-methylphenyl)boronic acid
BB-8054-1G
BB-8054-250M
COBBBB-8054-1GEA
0
EUR
COBBBB-8054-1G
COBBBB-8054-250M
3-Brom-2-(4-fluorbenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
3-Brom-2-(4-fluorbenzyloxy)-5-methylphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BBrFO₃ |
MDL:
MFCD06411360 CAS-Nummer: 849062-41-5 |