4-Benzyloxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Benzyloxy-2-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester
PN-6061-1G
PN-6061-250M
COBBPN-6061-1GEA
0
EUR
COBBPN-6061-1G
COBBPN-6061-250M
4-Benzyloxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
4-Benzyloxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₂₂BF₃O₃ |
MDL:
MFCD13195761 CAS-Nummer: 1218790-07-8 |