2-Brom-2'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
H32032.03 H32032.06
H32032.03EA 43.7 EUR
H32032.03 H32032.06
2-Brom-2'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
2-Brom-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Purity: 97% CAS No.: 54109-16-9 Molecular Formula: C9H6BrF3O Formula Weight: 267.04 Melting Point: 24-32° MDL No.: MFCD03094304
Formel: C₉H₆BrF₃O
Molecular Weight: 267,04 g/mol
Schmelzpunkt: 24…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094304
CAS-Nummer: 54109-16-9
UN: 3265
ADR: 8,III