2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: MENAI
ST2495.1 ST2495.5
MENAST2495.1EA 0 EUR
MENAST2495.1 MENAST2495.5
2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O
MDL: MFCD00126489
CAS-Nummer: 383-53-9