2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32802.03 H32802.06
H32802.03EA 66.1 EUR
H32802.03 H32802.06
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Purity: 97% CAS No.: 162333-02-0 Molecular Formula: C8H5BrF3NO3 Formula Weight: 284.03 Physical Form: Solid Appearance: White to brown Odour: Pungent Melting Point: 36-39° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03095413
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095413
CAS-Nummer: 162333-02-0
UN: 3261
ADR: 8,II