2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
010344-1G 010344-5G
FLUO010344-1GEA 48.8 EUR
FLUO010344-1G FLUO010344-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
MDL: MFCD03095413
CAS-Nummer: 162333-02-0
UN: 3261
ADR: 8,II