4-Brom-2,3-dimethylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0392-5G
OT-0392-1G
COBBOT-0392-5GEA
210
EUR
COBBOT-0392-5G
COBBOT-0392-1G
4-Brom-2,3-dimethylanilin Hydrochlorid
4-Brom-2,3-dimethylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁BrClN |
MDL:
MFCD15143583 CAS-Nummer: 1215205-95-0 |