2,4-Dichlor-6-methylbenzylamin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L16108.03 L16108.06
L16108.03EA 106 EUR
L16108.03 L16108.06
2,4-Dichlor-6-methylbenzylamin ≥98%
2,4-Dichlor-6-methylbenzylamin
Purity: 98+% CAS No.: 150517-76-3 Molecular Formula: C8H9Cl2N Formula Weight: 190.07 Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 8615227 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00052913
Formel: C₈H₉Cl₂N
Molecular Weight: 190.07 g/mol
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052913
CAS-Nummer: 150517-76-3
ADR: 8 III