3'-Amino-2'-hydroxy-5'-methylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
011346-5G 011346-1G
FLUO011346-5GEA 402 EUR
FLUO011346-5G FLUO011346-1G
3'-Amino-2'-hydroxy-5'-methylacetophenon
3'-Amino-2'-hydroxy-5'-methylacetophenon
Formel: C₉H₁₁NO₂
MDL: MFCD09996884
CAS-Nummer: 70977-71-8