4-Biphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2236-1G PN-2236-5G
COBBPN-2236-1GEA 35.8 EUR
COBBPN-2236-1G COBBPN-2236-5G
4-Biphenylboronsäurepinakolester
4-Biphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₁BO₂
Molecular Weight: 280.17 g/mol
MDL: MFCD07368291
CAS-Nummer: 144432-80-4