3-Benzylcarbamoyl-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(Benzylcarbamoyl)-5-fluorophenylboronic acid
BB-2859-5G
BB-2859-1G
COBBBB-2859-5GEA
884
EUR
COBBBB-2859-5G
COBBBB-2859-1G
3-Benzylcarbamoyl-5-fluorphenylboronsäure
3-Benzylcarbamoyl-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BFNO₃ |
MDL:
MFCD08235058 CAS-Nummer: 874219-41-7 |