7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7802-5G
PY-7802-1G
COBBPY-7802-5GEA
564
EUR
COBBPY-7802-5G
COBBPY-7802-1G
7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäure
7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₈ClNO₃ |
MDL:
MFCD02179783 CAS-Nummer: 405923-50-4 |