4-Chlor-6-methoxy-2-phenylchinolin
Lieferant: Thermo Scientific
RH02085.250
RH02085.1
MAYBRH02085.250EA
0
EUR
MAYBRH02085.250
MAYBRH02085.1
4-Chlor-6-methoxy-2-phenylchinolin
4-Chloro-6-methoxy-2-phenylquinoline
Formel:
C₁₆H₁₂ClNO |
CAS-Nummer:
50593-72-1 |