Kaliumselenocyanat 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

201980100 201980500 201982500
ACRO201980100EA 90.2 EUR
ACRO201980100 ACRO201980500 ACRO201982500
Kaliumselenocyanat 99%
Potassium selenocyanate
Formel: CKNSe
Molecular Weight: 144,08 g/mol
Schmelzpunkt: 152…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011366
CAS-Nummer: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR