Siliciumnitrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Silicon(IV) nitride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334103-100G 334103-25G
SIAL334103-100GEA 478 EUR
SIAL334103-100G SIAL334103-25G
Siliciumnitrid, Sigma-Aldrich®
Siliciumnitrid
Formel: N₄Si₃
Molecular Weight: 140,28 g/mol
MDL: MFCD00011230
CAS-Nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8