Siliciumnitrid α-Phase ≥99,85% (Metall-Basis) 90+% α-phase, elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Silicon(IV) nitride
49113.09 49113.18
49113.09EA 34.9 EUR
49113.09 49113.18
Siliciumnitrid α-Phase ≥99,85% (Metall-Basis) 90+% α-phase, elektronische Qualität
Siliciumnitrid
Purity: 99.85% CAS No.: 12033-89-5 Molecular Formula: N4Si3 Formula Weight: 140.28 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.2 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1900° subl. Merck Reference: 14,8497 MDL No.: MFCD00011230
Formel: N₄Si₃
Molecular Weight: 140,28 g/mol
Schmelzpunkt: 1900 °C (Subl.)
Dichte: 3,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011230
CAS-Nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8
Merck Index: 14,8497