Siliciumnitrid α-Phase, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Silicon(IV) nitride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325171-250G 325171-50G
SIAL325171-250GEA 276 EUR
SIAL325171-250G SIAL325171-50G
Siliciumnitrid α-Phase, Sigma-Aldrich®
Siliciumnitrid
Formel: N₄Si₃
Molecular Weight: 140,28 g/mol
MDL: MFCD00011230
CAS-Nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8