Siliciumnitrid nicht kristallin ≥98,5%, Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Silicon(IV) nitride
45611.06
45611.14
45611.22
45611.06EA
57.3
EUR
45611.06
45611.14
45611.22
Siliciumnitrid nicht kristallin ≥98,5%, Nano-Pulver
Siliciumnitrid
Purity: 98.5+%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: Si3N4
Formula Weight: 140.28
Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 103-123m2/g
Density: 3.2
Appearance: Pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1900° subl.
Merck Reference: 14,8497
MDL No.: MFCD00011230
Formel:
N₄Si₃ Molecular Weight: 140,28 g/mol Schmelzpunkt: 1900 °C (Subl.) Dichte: 3,2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011230 CAS-Nummer: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 Merck Index: 14,8497 |