Siliciumnitrid überwiegend beta-Phase ≤10 µm, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Silicon(IV) nitride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
248622-100G 248622-500G
SIAL248622-100GEA 129 EUR
SIAL248622-100G SIAL248622-500G
Siliciumnitrid überwiegend beta-Phase ≤10 µm, Sigma-Aldrich®
Siliciumnitrid
Formel: N₄Si₃
Molecular Weight: 140,28 g/mol
MDL: MFCD00011230
CAS-Nummer: 12033-89-5
EINECS: 234-796-8