Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
AM-1008-5G AM-1008-100G AM-1008-25G
COBBAM-1008-5GEA 46 EUR
COBBAM-1008-5G COBBAM-1008-100G COBBAM-1008-25G
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144.1684 g/mol
MDL: MFCD01075170
CAS-Nummer: 110238-91-0