4-Aminotetrahydropyran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
AM-1004-5G
AM-1004-1G
COBBAM-1004-5GEA
94.4
EUR
COBBAM-1004-5G
COBBAM-1004-1G
4-Aminotetrahydropyran
4-Aminotetrahydropyran
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101,1469 g/mol |
MDL:
MFCD02179436 CAS-Nummer: 38041-19-9 |