Yttrium(III)-2-ethylhexanoat 10% (w/v) in n-Hexan
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
43356.AE
43356.AC
43356.AEEA
140
EUR
43356.AE
43356.AC
Yttrium(III)-2-ethylhexanoat 10% (w/v) in n-Hexan
Yttrium(III)-2-ethylhexanoat
CAS No.: 103470-68-4
Molecular Formula: C24H45O6Y
Formula Weight: 518.16
Physical Form: Liquid
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00070441
Formel:
C₂₄H₄₅O₆Y Molecular Weight: 518,524 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070441 CAS-Nummer: 103470-68-4 UN: 1208 ADR: 3,II |