4'-(4-Bromphenyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Acetyl-4'-bromobiphenyl, 1-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone
640468-100G
640468-25G
SIAL640468-100GEA
136
EUR
SIAL640468-100G
SIAL640468-25G
4'-(4-Bromphenyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-(4-Bromphenyl)acetophenon
Formel:
C₁₄H₁₁BrO Molecular Weight: 275,15 g/mol |
MDL:
MFCD00143242 CAS-Nummer: 5731-01-1 EINECS: 227-236-9 |