Allyl-methylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Allyl(methyl)sulphane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A34201-25G A34201-5G
SIALA34201-25GEA 67.9 EUR
SIALA34201-25G SIALA34201-5G
Allyl-methylsulfid, Sigma-Aldrich®
Allyl-methylsulfid
Formel: C₄H₈S
Molecular Weight: 88,17 g/mol
MDL: MFCD00008657
CAS-Nummer: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0