Natrium-1-hexadecansulfonat
Lieferant: Molekula
62080215-100G 62080215-25G
MOLE62080215-100GEA 0 EUR
MOLE62080215-100G MOLE62080215-25G
Natrium-1-hexadecansulfonat
Formel: C₁₆H₃₃NaSO₃
MDL: MFCD00007528
CAS-Nummer: 15015-81-3
EINECS: 239-100-6