3,5-Dibrom-p-toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Dibromo-4-methylaniline
L13101.06
L13101.03
L13101.06EA
190
EUR
L13101.06
L13101.03
3,5-Dibrom-p-toluidin ≥99%
3,5-Dibrom-p-toluidin
Purity: 99%
CAS No.: 13194-73-5
Molecular Formula: C7H7Br2N
Formula Weight: 264.96
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 2639285
Formel:
C₇H₇Br₂N Molecular Weight: 264,96 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151806 CAS-Nummer: 13194-73-5 |