4-Brom-2,5-xylidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-2,5-dimethylaniline
OT-0070-5G
OT-0070-25G
OT-0070-1G
COBBOT-0070-5GEA
42.3
EUR
COBBOT-0070-5G
COBBOT-0070-25G
COBBOT-0070-1G
4-Brom-2,5-xylidin
4-Brom-2,5-xylidin
Formel:
C₈H₁₀BrN Molecular Weight: 200.0757 g/mol |
MDL:
MFCD07780642 CAS-Nummer: 30273-40-6 |