4,6-Dichlor-o-toluidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dichloro-6-methylaniline
A12591.06 A12591.14
A12591.06EA 55.3 EUR
A12591.06 A12591.14
4,6-Dichlor-o-toluidin ≥97%
4,6-Dichlor-o-toluidin
Purity: 97% CAS No.: 30273-00-8 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 82-84°/0.1mm MDL No.: MFCD00044074
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molecular Weight: 176.05 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044074
CAS-Nummer: 30273-00-8