2,6-Dichlor-m-toluidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,6-Dichloro-3-methylaniline
AN-1197-5G
AN-1197-25G
AN-1197-1G
COBBAN-1197-5GEA
69
EUR
COBBAN-1197-5G
COBBAN-1197-25G
COBBAN-1197-1G
2,6-Dichlor-m-toluidin
2,6-Dichlor-m-toluidin
Formel:
C₇H₇Cl₂N Molecular Weight: 176,0432 g/mol |
MDL:
MFCD00007676 CAS-Nummer: 64063-37-2 EINECS: 264-649-3 |