2-Chlorethyl-phenylsulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B23265.06
B23265.14
B23265.06EA
27.1
EUR
B23265.06
B23265.14
2-Chlorethyl-phenylsulfid ≥98%
2-Chlorethyl-phenylsulfid
Purity: 98%
CAS No.: 5535-49-9
Molecular Formula: C8H9ClS
Formula Weight: 172.68
Flash Point: 104°(220°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1907116
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00013691
Formel:
C₈H₉ClS Molecular Weight: 172,68 g/mol Siedepunkt: 245 °C Dichte: 1,178 Flammpunkt: 104 °C (220 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013691 CAS-Nummer: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 ADR: 8,III |