2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
006374-1G
006374-5G
FLUO006374-1GEA
72.9
EUR
FLUO006374-1G
FLUO006374-5G
2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O |
MDL:
MFCD00061247 CAS-Nummer: 122023-29-4 |