2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
006376-1G
006376-5G
FLUO006376-1GEA
45.9
EUR
FLUO006376-1G
FLUO006376-5G
2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon
2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O Molecular Weight: 206,14 g/mol |
MDL:
MFCD00061249 CAS-Nummer: 174013-29-7 |