2,6-Difluor-3-methylbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
005749-5G 005749-1G
FLUO005749-5GEA 272 EUR
FLUO005749-5G FLUO005749-1G
2,6-Difluor-3-methylbenzamid
2,6-Difluor-3-methylbenzamid
Formel: C₈H₇F₂NO
MDL: MFCD01631408
CAS-Nummer: 261763-36-4