Tetramethylammoniumhydroxid 1 mol/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ200
426318-1L
426318-250ML
SIAL426318-1LEA
170
EUR
SIAL426318-1L
SIAL426318-250ML
Tetramethylammoniumhydroxid 1 mol/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide
Formel:
C₄H₁₃NO Molecular Weight: 91.15 g/mol Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008280 CAS-Nummer: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8 II Merck Index: 14,09224 |